Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur de laboratoire avec bobine PTFE, réfrigérant éco-refroidi
GREENER_CHOICE
Code produit 31374520 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
4.5 L
8 L
Plage de températures (métrique):
-105°C
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Plage de températures (métrique) unitSize
31374520 2.5 L -50°C 1 pièce
31374493 4.5 L -50°C 1 pièce
31374534 8 L -50°C 1 pièce
31374511 2.5 L -84°C 1 pièce
31374501 4.5 L -84°C 1 pièce
31374539 4.5 L -105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374520 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700206090
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lyophiliseur de laboratoire résistant aux acides avec affichage couleur tactile, stockage des données avec sortie USB/ethernet, et notification par email.
  • Une bobine collectrice verticale en acier inoxydable maintient 8 L de glace avant de dégivrer
  • Collecteur -50 °C (pour échantillons aqueux)
  • Les caractéristiques incluent le dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet montée à l’arrière
  • Système de réfrigération respectueux de l’environnement, sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP
  • La bobine interne maximise l’efficacité de piégeage de vapeur
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Lyo-Works OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • 5 in. Écran tactile en couleur intégrale
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Détection optionnelle End-Zone™ du point final pour le lyophilisme en flasque
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre des dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement lorsqu’une fuite est présente lors du tirage initial ou pendant le fonctionnement.
  • Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 98 L/minute, un accessoire de séchage et des verres lyophilisés (si ce n’est pas lyophilisés en vrac) sont nécessaires (non inclus).
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 2.5 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Comprend Bobinage PTFE
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).