Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur de travail avec bobine en acier inoxydable, réfrigérant éco-refroidi
Code produit 31374523 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
4.5 L
8 L
Plage de températures (métrique):
-105°C
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Plage de températures (métrique) Conditionnement
31374523 2.5 L -50°C 1 pièce
31374485 4.5 L -50°C 1 pièce
31374547 8 L -50°C 1 pièce
31374524 2.5 L -84°C 1 pièce
31374508 4.5 L -84°C 1 pièce
31374530 4.5 L -105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374523 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700205090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10115.00€
    7408.95€ / 1 pièces
    Économisez 2706.05€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lyophiliseurs de laboratoire avec affichage couleur tactile, stockage de données avec USB sortie ethernet, et notifications par e-mail pour surveiller les processus de lyophilisation.
  • Conception verticale de bobine collectrice en acier inoxydable avec une capacité de retenue de glace allant jusqu’à 8 L avant dégivrage (également disponible en 4,5 L et 2,5 L).
  • Options de température du collecteur : -50 °C (aqueux), -84 °C (faible eutectique/solvants incluant acétonitrule), et -105 °C à 60 Hz / -102 °C à 50 Hz (faible eutectique incluant acétonitrle et méthanol/éthanol dilués).
  • La conception interne des bobines maximise l’efficacité de piégeage de vapeur.
  • Dégivrage à gaz chaud pour des cycles de dégivrage plus rapides et plus faciles.
  • Lyo-Works OS avec affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide.
  • Écran tactile couleur intégrale de 5 in pour un fonctionnement intuitif.
  • Journal et affichage des données en une seule touchée pour soutenir la qualité de l’échantillon et réduire le temps d’exécution.
  • Programmation et contrôle flexibles pour les accessoires de séchage optionnels.
  • Détection optionnelle End-Zone™ du point d’extrémité pour le lyophilisage des flasques.
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide.
  • Connectivité intégrée : Ethernet monté USB sur le côté et à l’arrière.
  • Alertes automatisées par email/retour des paramètres de fonctionnement aux adresses e-mail saisies par les utilisateurs.
  • Réfrigération respectueuse de l’environnement, sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP.
  • Collecteurs en option recouverts de PTFE pour résister aux composés corrosifs.
  • FreeZone Les caractéristiques de protection de la pompe à vide incluent une vanne de rupture à vide, un verrouillage du capteur d’humidité et l’arrêt automatique de la pompe lors de la détection de fuites lors de la décharge ou du fonctionnement.
  • Note : Une pompe à vide (au moins 98 L/min de déplacement), un accessoire de séchage et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont nécessaires et non incluses.
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 2.5 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Comprend Résistance en inox
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Afficher plus Afficher moins
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).