Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur de travail avec bobine en acier inoxydable, réfrigérant éco-refroidi
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Conception verticale de bobine collectrice en acier inoxydable avec une capacité de retenue de glace allant jusqu’à 8 L avant dégivrage (également disponible en 4,5 L et 2,5 L).
- Options de température du collecteur : -50 °C (aqueux), -84 °C (faible eutectique/solvants incluant acétonitrule), et -105 °C à 60 Hz / -102 °C à 50 Hz (faible eutectique incluant acétonitrle et méthanol/éthanol dilués).
- La conception interne des bobines maximise l’efficacité de piégeage de vapeur.
- Dégivrage à gaz chaud pour des cycles de dégivrage plus rapides et plus faciles.
- Lyo-Works OS avec affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide.
- Écran tactile couleur intégrale de 5 in pour un fonctionnement intuitif.
- Journal et affichage des données en une seule touchée pour soutenir la qualité de l’échantillon et réduire le temps d’exécution.
- Programmation et contrôle flexibles pour les accessoires de séchage optionnels.
- Détection optionnelle End-Zone™ du point d’extrémité pour le lyophilisage des flasques.
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide.
- Connectivité intégrée : Ethernet monté USB sur le côté et à l’arrière.
- Alertes automatisées par email/retour des paramètres de fonctionnement aux adresses e-mail saisies par les utilisateurs.
- Réfrigération respectueuse de l’environnement, sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP.
- Collecteurs en option recouverts de PTFE pour résister aux composés corrosifs.
- FreeZone Les caractéristiques de protection de la pompe à vide incluent une vanne de rupture à vide, un verrouillage du capteur d’humidité et l’arrêt automatique de la pompe lors de la détection de fuites lors de la décharge ou du fonctionnement.
- Note : Une pompe à vide (au moins 98 L/min de déplacement), un accessoire de séchage et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont nécessaires et non incluses.
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateurs |
| Capacité (métrique) | 8 L |
| Sublimation Rate | Variables |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Réfrigérant | Eco-Cool |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Comprend | Résistance en inox |
| Type de bouchon | Tous sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 230 V |
| Afficher plus |
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).