Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs à plateaux en vrac, collecteur à 6 ports& Vanne d'isolement, modèles 230 V
Code produit 15752857 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
15752857 Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15752857 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 780601330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23765.00€
    18433.90€ / 1 pièces
    Économisez 5331.10€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
3 étagères, collecteur à 6 ports, vanne d’isolement
Requires
Lyophilisateur, pompe à vide
Conçus pour la lyophilisation des charges moyennes et élevées d’échantillon en vrac. Labconco™ FreeZone™ Séchoirs à plateaux en vrac, collecteur à 6 ports& Les modèles 230 V avec vanne d'isolement offrent des options de collecteur à 6 ports intégré et de vanne d'isolement. Ils comprennent trois étagères chauffées et des sondes de température pour la surveillance de la température des échantillons.
  • Offre un contrôle précis et une flexibilité de programme pour des performances constantes
  • Trois étagères chauffées de 12,7 x 16,6 po, dotées de capteurs de surveillance de la température des échantillons, et offrant jusqu’à 632 po carrés d’espace sur les étagères
  • Vous pouvez ajouter 2 autres étagères (vendues séparément)
  • Chaque tablette chauffe jusqu’à 60°
  • Le microprocesseur maintient la température du système à 3 °C du point de consigne
  • La porte de visualisation en acrylique transparent offre une visibilité complète des étagères
  • Le système d’exploitation Lyo-Works™ permet une programmation et un contrôle souples grâce aux paramètres du lyophilisateur et du plateau de séchage en temps réel sur l’écran couleur tactile de 5 po du lyophilisateur connecté FreeZone 6, 12 ou 18 litres (vendu séparément)
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • Les échantillons doivent être congelés au préalable
  • Options : Le collecteur du plateau de séchage à 6 ports accueille des adaptateurs pour flacons de 1/2 po ou 3/4 po pour la lyophilisation des flacons et une valve d’isolement intégrée, qui sépare le plateau de séchage en vrac du lyophilisateur pour raccourcir les délais requis en vue de rétablir les niveaux de vide de travail et déterminer le point final
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Plateau de séchage en vrac
Nbre d’étagères 5
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 60°C
Matériau Acier
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend 3 étagères, collecteur à 6 ports, vanne d'isolement
Profondeur (impériale) 21.5 in
Profondeur (métrique) 54,6 cm
Largeur (impériale) 32,2 in
Largeur (métrique) 82,2 cm
Hauteur (impériale) 27,1 in
Hauteur (métrique) 68,8 cm
Ampérage 4 A
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 283 lb
Poids à l’expédition (métrique) 128,36 kg