Learn More
Labconco™ Chariot FreeZone
Code produit 15881597 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
28 x 28 x 32,3 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15881597 28 x 28 x 32,3 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15881597 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7368700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00€
    1258.37€ / 1 pièces
    Économisez 176.63€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Le chariot en acier revêtu de poudre sert de support aux lyophilisateurs de paillasse FreeZone et Triad pendant leur utilisation, leur stockage ou leur transport.
  • L’étagère inférieure fournit de l’espace pour la pompe à vide
  • Roulettes pour la mobilité
  • Capacité de poids maximale de 450 lb
Spécification
Type de produit Table roulante
Couleur Blanc glacier
Profondeur (impériale) 28 po
Profondeur (métrique) 71,1 cm
Dimensions (L x l x H) 28 x 28 x 32,3 in
Finition Revêtement en poudre
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs de paillasse FreeZone et lyophilisateurs Triad
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (métrique) 82 cm
Capacité de charge (impériale) 450 lb
Matériau Acier
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 2
Matériau de l’étagère Acier thermolaqué
Poids (métrique) 55 kg
Poids (impériale) 120,0 lb
Type de roue Roulettes
Largeur (impériale) 28 po
Largeur (métrique) 71,1 cm