Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur console avec bobine PTFE, réfrigérant Eco-Cool
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- La bobine collectrice en acier inoxydable verticale contient 6 L, 12 L ou 18 L de glace avant d’avoir besoin d’être dégivrée
- Les options de température du collecteur incluent -50 °C (idéal pour les échantillons à base d’eau/aqueux) et -84 °C (idéal pour les échantillons à très bas point de congélation, y compris l’acétonitrile)
- Comprend des fonctionnalités pratiques telles que le dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet arrière.
- Utilise un système de réfrigération écologique (sans HCFC/CFC) et répond aux exigences européennes de faible GWP
- La conception interne des bobines permet de piéger efficacement les vapeurs pour de meilleures performances
- Des collecteurs en option recouverts de PTFE sont disponibles pour travailler avec des composés corrosifs
- Lyo-Works OS affiche une vue en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
- Le 5 in. L’écran tactile en couleur facilite la surveillance et l’utilisation
- Permet une programmation flexible et le contrôle des accessoires de séchage optionnels
- La fonction optionnelle End-Zone™ permet d’identifier quand le lyophilisation en flasque est terminé
- La journalisation des données en une seule touchée aide à améliorer la qualité des échantillons et à réduire le temps d’exécution global
- Les réglages peuvent être personnalisés, notamment la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
- Peut envoyer automatiquement des alertes et des mises à jour opérationnelles aux adresses e-mail que vous saisissez
- Des dispositifs de sécurité intégrés protègent la pompe à vide, notamment la purge automatique après l’arrêt, la détection d’humidité pour prévenir le démarrage, et l’arrêt automatique en cas de fuite détectée
- Une pompe à vide (minimum 98 L/min) est requise, et des accessoires de séchage ainsi que des verres lyophilisés peuvent également être nécessaires selon l’installation (non inclus)
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateurs |
| Capacité (métrique) | 12 L |
| Sublimation Rate | Variables |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Réfrigérant | Eco-Cool |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Comprend | Bobinage PTFE |
| Type de bouchon | Tous sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 230 V |
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).