Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur de console avec bobine PTFE et vanne de purge, réfrigérant Eco-Cool
Code produit 31374531 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
12 L
18 L
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Plage de températures (métrique) Conditionnement
31374531 18 L -50°C 1 pièce
31374512 6 L -50°C 1 pièce
31374479 12 L -50°C 1 pièce
31374528 6 L -84°C 1 pièce
31374527 12 L -84°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374531 Fournisseur Labconco Code fournisseur 701816190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33360.00€
    24036.52€ / 1 pièces
    Économisez 9323.48€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Freelophiliseur de console résistant aux acides avec vanne de purge, affichage couleur tactile, stockage de données avec sortie USB/ethernet, et notification par email.
  • La bobine collectrice en acier inoxydable verticale contient 6 L, 12 L ou 18 L de glace avant d’avoir besoin d’être dégivrée
  • Les options de température du collecteur incluent -50 °C (idéal pour les échantillons à base d’eau/aqueux) et -84 °C (idéal pour les échantillons à très bas point de congélation, y compris l’acétonitrile)
  • Inclut des fonctionnalités utiles comme le dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet arrière
  • Utilise un système de réfrigération écologique (sans HCFC/CFC) et répond aux exigences européennes de faible GWP
  • La conception interne de la bobine permet de piéger efficacement les vapeurs pour de meilleures performances de séchage
  • Des collecteurs en option recouverts de PTFE sont disponibles pour la manipulation de composés corrosifs
  • Lyo-Works OS affiche une vue en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • 5 in. L’écran tactile en couleur facilite la surveillance et l’utilisation
  • Permet une programmation flexible et le contrôle des accessoires de séchage optionnels
  • La fonction optionnelle End-Zone™ permet d’identifier quand le lyophilisation en flasque est terminé
  • La journalisation des données en une seule touchée aide à améliorer la qualité des échantillons et à réduire le temps d’exécution global
  • Les réglages peuvent être personnalisés, notamment la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
  • Peut envoyer automatiquement des alertes et des mises à jour opérationnelles aux adresses e-mail que vous saisissez
  • Des dispositifs de sécurité intégrés protègent la pompe à vide, notamment la libération automatique d’air après l’arrêt, la détection d’humidité pour éviter le démarrage, et l’arrêt automatique en cas de fuite détectée
  • Une pompe à vide (minimum 98 L/min) est requise, et des accessoires de séchage ainsi que des verres lyophilisés peuvent également être nécessaires selon l’installation (non inclus)
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 18 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Comprend Bobine PTFE, vanne de purge
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).