Learn More
Labconco FreeZone Congélateur à console avec bobine PTFE, vanne de purge et congélateur à coque - Réfrigérant éco-refroidi
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- La bobine de collecteur en acier inoxydable verticale contient 6 L de glace avant de dégivrer
- Collecteur -50 °C (pour échantillons aqueux)
- Les équipements incluent le dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet montée à l’arrière
- Système de réfrigération respectueux de l’environnement, sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP
- La bobine interne maximise l’efficacité de piégeage de vapeur
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Lyo-Works OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
- 5 in. Écran tactile en couleur intégrale
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Détection optionnelle End-Zone™ du point final pour le lyophilisme en flasque
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Les réglages personnalisables incluent la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre des dommages coûteux, notamment une vanne de rupture à vide, une protection contre les capteurs d’humidité et l’arrêt automatique de la pompe à vide en cas de fuite détectée
- Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 98 litres/minute, un accessoire de séchage et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont nécessaires (non inclus)
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateurs |
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Sublimation Rate | Variables |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Réfrigérant | Eco-Cool |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Comprend | Bobine PTFE, vanne de purge, congélateur à coque |
| Type de bouchon | Tous sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 230 V |
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).