Learn More
Labconco FreeZone Lyophilisateur console avec bobine en acier inoxydable, vanne de purge et mini-chambre, réfrigérant éco-refroidi
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- La bobine collectrice verticale en acier inoxydable peut contenir 6 L, 12 L ou 18 L de glace avant d’avoir besoin d’être dégivrée
- Les options de température du collecteur incluent -50 °C pour les échantillons à base d’eau (aqueux) et -84 °C pour les échantillons à faible point de congélation (y compris l’acétonitrile)
- Comprend des fonctionnalités utiles comme le dégivrage au gaz chaud, un USB port sur le côté et une connexion Ethernet à l’arrière
- Utilise un système de réfrigération écologique (sans HCFC/CFC) et répond aux exigences européennes de faible GWP
- La conception interne des serpentins permet de piéger efficacement les vapeurs pour de meilleures performances de lyophilisation
- Des collecteurs en option recouverts de PTFE sont disponibles pour travailler avec des composés corrosifs
- Lyo-Works OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
- 5 in. L’écran tactile couleur complète facilite la surveillance et le fonctionnement
- Permet une programmation flexible et le contrôle des accessoires de séchage optionnels
- La fonction optionnelle End-Zone™ permet d’identifier quand le lyophilisation en flasque est terminé
- La journalisation des données en une seule touchée aide à améliorer la qualité des échantillons et à réduire le temps d’exécution global
- Les réglages peuvent être personnalisés, notamment la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
- Peut envoyer automatiquement des alertes et des mises à jour opérationnelles aux adresses e-mail que vous saisissez
- Des dispositifs de protection intégrés aident à garder la pompe à vide sûre, notamment la libération automatique de l’air après l’arrêt, la détection d’humidité pour éviter le démarrage, et l’arrêt automatique en cas de fuite détectée
- Une pompe à vide (minimum 98 L/min) est requise, et des accessoires de séchage ainsi que des verres lyophilisés peuvent également être nécessaires selon l’installation (non inclus).
Specifications
Specifications
| Type | Lyophilisateurs |
| Capacité (métrique) | 18 L |
| Sublimation Rate | Variables |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Réfrigérant | Eco-Cool |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Comprend | Serpentin en inox, vanne de purge, mini-chambre |
| Type de bouchon | Tous sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 230 V |
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).