Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur console avec serpentin en acier inoxydable, vanne de purge et congélateur à coque - Réfrigérant éco-refroidi
Code produit 31374548 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31374548 -50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374548 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700615390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24700.00€
    17796.18€ / 1 pièces
    Économisez 6903.82€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lyophilisateur console avec affichage tactile, stockage de données et notifications pour les opérations de surveillance.
  • La bobine de collecteur en acier inoxydable verticale contient 6 L de glace avant de dégivrer
  • Collecteur -50 °C (pour échantillons aqueux)
  • Les équipements incluent le dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet montée à l’arrière
  • Système de réfrigération respectueux de l’environnement, sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP
  • La bobine interne maximise l’efficacité de piégeage de vapeur
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Lyo-Works OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • 5 in. Écran tactile en couleur intégrale
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Détection optionnelle End-Zone™ du point final pour le lyophilisme en flasque
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Les réglages personnalisables incluent la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre des dommages coûteux, notamment une vanne de rupture à vide, une protection contre les capteurs d’humidité et l’arrêt automatique de la pompe à vide en cas de fuite détectée
  • Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 98 litres/minute, un accessoire de séchage et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont nécessaires (non inclus)
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 6 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Comprend Résistance en inox, vanne de purge, congélateur à coque
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).