Learn More
Labconco FreeZone Lyophilisateur à console avec plateau à bouchon, sèche-linge et serpentin en acier inoxydable, réfrigérant éco-refroidi
GREENER_CHOICE
Code produit 31374482 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
12 L
18 L
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Plage de températures (métrique) unitSize
31374482 6 L -50°C 1 pièce
31374505 12 L -50°C 1 pièce
31374543 18 L -50°C 1 pièce
31374537 6 L -84°C 1 pièce
31374486 12 L -84°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374482 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700625090
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lyophilisateur console avec sèche-linge à bouchon, affichage couleur tactile, stockage de données avec sortie USB/ethernet, et notification par email.
  • La bobine collectrice verticale en acier inoxydable peut contenir 6 L, 12 L ou 18 L de glace avant d’avoir besoin d’être dégivrée
  • Les choix de température des collecteurs incluent -50 °C pour les échantillons à base d’eau (aqueux) et -84 °C pour les échantillons à faible point de congélation (y compris l’acétonitrule)
  • Utilise un système de réfrigération écologique (sans HCFC/CFC) et répond aux exigences européennes de faible GWP
  • La conception interne des serpentins permet de piéger efficacement les vapeurs pour une performance fiable de lyophilisation
  • Des collecteurs en option recouverts de PTFE sont disponibles pour travailler avec des composés corrosifs
  • Comprend des fonctionnalités pratiques comme le dégivrage au gaz chaud, un USB port latéral et un port Ethernet à l’arrière
  • La console offre un espace intérieur pour la pompe à vide (la pompe à vide est vendue séparément)
  • Lyo-Works OS affiche une vue en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • 5 in. écran tactile couleur intégrale pour une surveillance facile et un fonctionnement simples
  • Permet une programmation flexible et le contrôle des accessoires de séchage optionnels
  • Cette option End-Zone™ permet d’identifier quand le lyophilisation en flasque est terminé
  • La journalisation des données en une seule touchée aide à améliorer la qualité des échantillons et à réduire le temps d’exécution global
  • Les réglages peuvent être personnalisés, notamment la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
  • Peut envoyer automatiquement des alertes et des mises à jour opérationnelles aux adresses e-mail que vous saisissez
  • La fenêtre à vue avant permet de vérifier facilement l’huile de la pompe à vide sans tracas
  • Des dispositifs de sécurité intégrés protègent la pompe à vide, notamment la libération automatique d’air après l’arrêt, la détection d’humidité pour éviter le démarrage, et l’arrêt automatique en cas de fuite détectée
  • Une pompe à vide (minimum 163 L/min) est requise, ainsi que des accessoires de séchage et des verrerie lyophilisée selon l’installation (non inclus)
  • Comprend un sèche-linge à bouchon offrant un contrôle précis et une programmation flexible pour des résultats constants
  • Il est livré avec trois étagères réglables à température contrôlée (16,5 x 12 in). avec capteurs, offrant jusqu’à 594 in carrés d’espace en étagère
  • La température de plateau peut être contrôlée de -40 °C à +40 °C à l’aide d’un liquide de circulation
  • Le système pneumatique intégré peut boucher les contenants sur les trois étagères
  • Un port de remplissage (1/8 de pouce. OD) permet d’ajouter du gaz inerte pour aider à protéger les échantillons de l’humidité et des contaminants
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 6 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -50°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Comprend Sèche-linge à bouchon, résistance en inox
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 163 litres/minute, un accessoire de séchage et des verres lyophilisés (si ce n’est pas lyophilisé en vrac) sont nécessaires (non inclus).