Learn More
Labconco FreeZone Lyophiliseur à console avec sèche-plateau à bouchon, serpentin en acier inoxydable et vanne de purge, réfrigérant éco-refroidi
Codice prodotto. 31374546 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
12 L
18 L
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Dimensione della confezione:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacité (métrique) Plage de températures (métrique) Dimensione della confezione
31374546 18 L -50°C 1 pièce
31374509 6 L -50°C 1 pièce
31374515 12 L -50°C 1 pièce
31374541 6 L -84°C 1 pièce
31374506 12 L -84°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Codice prodotto. 31374546 Fornitore Labconco N. del fornitore 701825190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69280.00€
    48867.69€ / 1 pièces
    Économisez 20412.31€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Lyophilisateur console avec bouchon, sèche-se-plateau et vanne de purge, plus un affichage couleur tactile, un stockage de données avec sortie USB/ethernet, et une notification par email.
  • La bobine collectrice verticale en acier inoxydable peut contenir 6 L, 12 L ou 18 L de glace avant d’avoir besoin d’être dégivrée
  • Les options de température incluent -50 °C pour les échantillons à base d’eau (aqueux) et -84 °C pour les échantillons à faible point de congélation (y compris l’acétonitrile)
  • Utilise un système de réfrigération écologique (sans HCFC/CFC) et répond aux exigences européennes de faible GWP
  • La conception interne de la bobine permet de piéger efficacement les vapeurs pour des performances de lyophilisation fiables
  • Des collecteurs en option recouverts de PTFE sont disponibles pour travailler avec des composés corrosifs
  • Comprend des fonctionnalités pratiques comme le dégivrage au gaz chaud, un USB port latéral et un port Ethernet à l’arrière
  • La console offre un espace intérieur pour la pompe à vide (la pompe à vide est vendue séparément)
  • Lyo-Works OS affiche une vue en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • 5 in. Écran tactile couleur intégrale pour une utilisation simple et une surveillance facile
  • Permet une programmation flexible et le contrôle des accessoires de séchage optionnels
  • La fonction optionnelle End-Zone™ permet d’identifier quand le lyophilisation en flasque est terminé
  • La journalisation des données en une seule touchée aide à améliorer la qualité des échantillons et à réduire le temps d’exécution global
  • Les réglages peuvent être personnalisés, notamment la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
  • Peut envoyer automatiquement des alertes et des mises à jour opérationnelles aux adresses e-mail que vous saisissez
  • La fenêtre à vue avant permet de vérifier facilement l’huile de la pompe à vide sans tracas
  • Des dispositifs de sécurité intégrés protègent la pompe à vide, notamment la libération automatique d’air après l’arrêt, la détection d’humidité pour éviter le démarrage, et l’arrêt automatique en cas de fuite détectée
  • Une pompe à vide (minimum 163 L/min) est requise, ainsi que des accessoires de séchage et des verrerie lyophilisée selon l’installation (non inclus)
  • Comprend un sèche-linge à bouchon offrant un contrôle précis et une programmation flexible pour des résultats constants
  • Il est livré avec trois étagères réglables à température contrôlée (16,5 x 12 in). avec capteurs, offrant jusqu’à 594 in carrés d’espace en étagère
  • La température de plateau peut être contrôlée de -40 °C à +40 °C à l’aide d’un liquide de circulation
  • Le système pneumatique intégré peut boucher les contenants sur les trois étagères
  • Un port de remplissage (1/8 de pouce. OD) permet d’ajouter du gaz inerte pour aider à protéger les échantillons de l’humidité et des contaminants
Specifica
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 18 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -50°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Comprend Sèche-sécheur à bouchon, serpentin en inox, vanne de purge
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 163 litres/minute, un accessoire de séchage et des verres lyophilisés (si ce n’est pas lyophilisé en vrac) sont nécessaires (non inclus).
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.