Learn More
Labconco FreeZone Shell Freezer - Réfrigérant éco-refroidi
Code produit 31374525 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31374525 -40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374525 Fournisseur Labconco Code fournisseur 794905090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7205.00€
    5188.61€ / 1 pièces
    Économisez 2016.39€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assure une congélation efficace et uniforme des échantillons pour le lyophilisage en flascon.
  • Un bain en acier inoxydable avec deux rouleaux fait tourner les fioles dans une solution de transfert thermique basse température, créant un revêtement fin uniforme sur la paroi intérieure pour un écoulement efficace de la vapeur lors de la lyophilisation
  • Le système de réfrigération de 1/2 ch précongéle les échantillons à -40 °C
  • Accepte Fast-Freeze des flasques jusqu’à 1200 mL
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP
  • L’affichage LED affiche la température de bain de -20 °C à -42 °C par incréments prédéterminés
  • Le tuyau de bain rétractable monté à gauche simplifie le nettoyage de la baignoire
  • S’adapte sur un plan de travail ou un chariot de laboratoire
  • L’armoire présente un acier blanc recouvert de poudre avec une façade en acier inoxydable brossé et des accents bleus
  • Dimensions du meuble : 22,1 L x 15,1 L x 19,7 in. H (56,1 x 38,4 x 50,0 cm)
  • La baignoire est construite en acier inoxydable avec une isolation en mousse d’uréthane et un revêtement en HDPE blanc
  • Dimensions de la baignoire : 12 D x 5,5 F x 6,5 in. H (30,5 x 14 x 16,5 cm)
Spécification
Type Congélateur à coquilles
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -40°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V