Learn More
Labconco™ Petits plateaux de séchage FreeZone™
Code produit 15772857 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Comprend:
3 étagères
Ampérage:
2,5A
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Comprend Ampérage Tension Conditionnement
15772857 Schuko 3 étagères 2,5A 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15772857 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 780701030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14027.36€
    11578.77€ / 1 pièces
    Économisez 2448.59€
    17% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
3 étagères
Requires
Lyophilisateur, pompe à vide
Conçus pour la lyophilisation des charges moyennes et élevées d’échantillon en vrac. Les petits plateaux de séchage Labconco™ FreeZone™ offrent plusieurs options pour le collecteur à 6 ports intégré et la valve d’isolement. Ils comprennent trois étagères chauffées et des sondes de température pour la surveillance de la température des échantillons.
  • Trois étagères chauffées de 10,6 x 11,7 po, dotées de capteurs de surveillance de la température des échantillons, et offrant jusqu’à 372 po carrés d’espace sur les étagères
  • Vous pouvez ajouter 2 autres étagères (vendues séparément)
  • Chaque tablette chauffe jusqu’à 60 °C
  • Le microprocesseur maintient la température du système à 3° C du point de consigne
  • La porte de visualisation en acrylique transparent offre une visibilité complète des étagères
  • Le système d’exploitation Lyo-Works™ offre une programmation et un contrôle flexibles grâce aux paramètres du lyophilisateur et du plateau de séchage affichés en temps réel sur l’écran couleur tactile de 5 po du lyophilisateur connecté FreeZone (vendu séparément)
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • Les échantillons doivent être congelés au préalable
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Plateau de séchage
Nbre d’étagères 5
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 60°C
Matériau Acier
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend 3 étagères
Profondeur (impériale) 18.5 in
Profondeur (métrique) 46,9 cm
Largeur (impériale) 15,3 in
Largeur (métrique) 38,8 cm
Hauteur (impériale) 18,05 in
Hauteur (métrique) 45,8 cm
Ampérage 2,5A
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 120 lb
Poids à l’expédition (métrique) 54,43 kg