Learn More
Labconco FreeZone Séchoir à plateaux de bouchage
Code produit 17960180 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Collecteur à 6 ports
Plateau de séchage et de bouchage
Vanne d’isolation
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17960180 Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17980180 Collecteur à 6 ports 1 unité
17980190 Vanne d’isolation 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17960180 Fournisseur Labconco Code fournisseur 794801090
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les séchoirs à plateaux de bouchage lyophilisent des quantités moyennes à importantes de flacons ou de bouteilles de sérum et les bouchent sous vide. Un mécanisme pneumatique bloque les conteneurs sous vide sur trois grandes étagères de traitement réglables.
  • Un mécanisme pneumatique bloque les conteneurs sous vide sur trois grandes étagères de traitement réglables, de 16,5 x 12 in chacune.
  • Un système de réfrigération sans HCFC/CFC et un chauffage électrique refroidissent et chauffent un fluide caloporteur qui circule dans les étagères afin de maintenir les températures de ces dernières à l'intérieur des parois. ±1 °C.
  • Lyo-Works™ Le système d'exploitation permet à l'utilisateur de configurer jusqu'à 30 programmes, comportant jusqu'à 16 étapes chacun ; d'enregistrer, de représenter graphiquement et de stocker des données ; et de recevoir des alertes par e-mail.
  • Le séchoir à plateaux se connecte à un FreeZone Console de séchage par congélation offrant un affichage en temps réel des paramètres du séchoir ’à plateaux sur un grand écran tactile capacitif.
  • Pour une utilisation avec n'importe quel FreeZone Lyophilisateur fabriqué après juillet 2017.
Spécification
Type Plateau de séchage et de bouchage
Capacité (métrique) Congélateur de 6 l, 12 l ou 18 l
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -40°C à +40°C
Matériau Acier inoxydable
Comprend Plateau de séchage et de bouchage
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V