Learn More
Labconco FreeZone Sèche-linge à bouchon avec soupape d’isolement - Refroidisseur écologique
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Trois de 16,5 x 12 in. étagères réglables à température contrôlée (±1 °C) avec capteurs de température d’échantillon
- La chambre précongéle les échantillons pour gagner du temps et de l’argent en éliminant le besoin d’un congélateur séparé et du transfert de produit
- Jusqu’à 594 in carrés d’espace en étagère
- Le liquide circulant dans les étagères varie de -40 à +40 °C
- Système de réfrigération respectueux de l’environnement, sans HCFC/CFC, conforme aux exigences européennes de faible GWP
- Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
- Une porte d’observation en acrylique transparente offre une visibilité complète des étagères
- 0,125 in Le port de remplissage OD introduit de l’air stérile ou un gaz inerte provenant d’une source extérieure afin de protéger les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
- Lyo-Works™ OS offre un affichage en temps réel des paramètres du lyophilisateur et du séchoir à plateau sur un 5 in. Écran tactile capacitif en couleur sur un lyophilisateur connecté FreeZone de 6, 12 ou 18 L (vendu séparément)
- Les données peuvent être exportées via USB ou Ethernet
- Le contrôleur basé sur microprocesseur stocke et répète jusqu’à 30 programmes de température, chacun comportant jusqu’à 16 étapes
- L’affichage permet de naviguer vers le mode manuel ou programme, la température de la sonde, le vide (mBar, Torr ou Pa), l’étape du programme en cours, le temps restant dans l’étape en cours, le statut de fin de programme et les alarmes
- Les alertes et les relevés des paramètres opérationnels actuels peuvent être envoyés automatiquement aux adresses e-mail saisies par l’utilisateur
- Un collecteur de sèche-linge à plateau 6 ports en option peut accueillir 1/2 in. ou 3/4 de pouce. adaptateurs de fioles et se connecte aux flasques et autres verrières
- Une vanne d’isolement intégrée en option sépare le séchoir à plateau de bouchon du lyophilisateur afin de raccourcir le temps de rétablissement du vide et d’aider à déterminer le point final.
- Nécessite un lyophilisateur, une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 163 L/min, et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est la lyophilisation en vrac) (non inclus)
Spécification
Spécification
| Type | Plateau de séchage et de bouchage |
| Sublimation Rate | Variables |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +40°C |
| Réfrigérant | Eco-Cool |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Type de bouchon | Tous sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 230 V |
FreeZone Un lyophiliseur de console avec système d’exploitation LyoWorks, une pompe à vide d’au moins 163 litres/minute, un accessoire de séchage et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont nécessaires (non inclus).