Learn More
Labconco FreeZone Triad - Réfrigérant éco-refroidi
Code produit 31374518 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-84°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31374518 -84°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374518 Fournisseur Labconco Code fournisseur 794005090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42780.00€
    30173.36€ / 1 pièces
    Économisez 12606.64€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prend en charge, la précongélation des échantillons, la lyophilisation, le bouchon et la lyophilisation en flasque avec des valves intégrées.
  • Sécheur à plateau à bouchon et lyophilisation des échantillons avec quatre vannes d’échantillon
  • Des échantillons pour le lyophilisage en fiasde et en plateau peuvent être utilisés simultanément
  • La chambre précongéle les échantillons, éliminant ainsi le besoin de transfert séparé entre congélateur et produit
  • La bobine de collecte verticale en acier inoxydable contient 2,5 L de glace avant de dégivrer
  • Deux compresseurs de réfrigérant écologiques de 0,33 ch sans HCFC/CFC, refroidissent le collecteur à -85 °C (-121 °F), conviennent aux échantillons aqueux ou dilués d’acétonitrile, et fonctionnent avec un chauffe-eau de 1000 watts pour refroidir et chauffer le fluide circulant dans les canaux d’étagère ; pas destiné à être utilisé avec des échantillons contenant du méthanol ou de l’éthanol
  • Les étagères à température contrôlée varient de -55 à 50 °C (-67 à 122 °F), avec un maximum de -75 °C (-103 °F) lors du précongélation
  • Les étagères permettent un bouchage pneumatique avec une membrane, éliminant ainsi tout besoin en gaz comprimé
  • Lyo-Works™ OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide sur un écran tactile couleur de 5 in
  • Étagère de traitement : 12,4 x 14,5 in. (31,5 x 36,8 cm)
  • L’espacement entre l’étagère et le haut de la chambre permet d’accueillir des contenants avec des bouchons pouvant atteindre 148 mm de hauteur
  • Bouton de contrôle d’arrêt, bouton de décharge du vide, et 1/8 de pouce. orifice de remplissage de gaz stérile ou inerte fourni par l’utilisateur, d’un dia. ext. de / po.
  • Une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre
  • Contrôle la température jusqu’à ±1 °C de point de consigne
  • La journalisation des données stocke et affiche les données sous forme de tableau ou de graphique et peut être exportée via USB ou Ethernet
  • Les réglages incluent la langue (anglais, espagnol, français, allemand ou italien), le verrouillage de sécurité, l’heure, la température et les unités d’aspirateur (mBar, Torr ou Pa)
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 2.5 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 1
Plage de températures (métrique) -84°C
Réfrigérant Eco-Cool
Matériau Acier thermolaqué
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).