Learn More
Labconco FreeZone Déshydrateur lyophilisé Triad, 230 V, 50 Hz
Code produit 17950190 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-85 °C à +50 °C
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17950190 -85 °C à +50 °C 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17950190 Fournisseur Labconco Code fournisseur 794001090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45830.00€
    39975.95€ / 1 pièces
    Économisez 5854.05€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs de table Triad sont conçus pour plusieurs types de lyophilisation : en flacons, en vrac et avec bouchon. Grâce à sa capacité à lyophiliser des échantillons sous de nombreuses formes différentes, la polyvalence et la conception compacte du Triad en font l'outil idéal pour les laboratoires très actifs.
  • Conçu pour plusieurs types de lyophilisation : en flacons, en vrac et à bouchonner. 
  • Le serpentin collecteur en acier inoxydable contient 2,5 litres de glace avant dégivrage. Deux compresseurs frigorifiques de 1/3 ch sans HCFC/CFC refroidissent le collecteur à  -85 °C (-121 °F), °convient aux échantillons aqueux ou dilués d'acétonitrile.
  • Les étagères à température contrôlée varient de -55 °C à +50 °C (-67 °F à +122 °F) et jusqu'à un maximum de -75 °C (-103 °F) °pendant la pré-congélation.
  • Les étagères sont dotées d'un système de bouchage pneumatique à membrane, éliminant ainsi le besoin de gaz comprimé.
  • Lyo-Works™ Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Sécheur de congélation Triad
Capacité (métrique) 2,5 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 1
Plage de températures (métrique) -85 °C à +50 °C
Matériau Acier inoxydable
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V