Learn More
Labconco™ Lyophilisateur FreeZone™ Triad
Code produit p-7139060 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Alimentation électrique unitSize
15924232 Schuko 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15924232 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 794001030
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Une étagère de traitement, une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre et quatre soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulé
Requires
pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, pression limite de 0,002 mBar, raccord pour tuyau à vide de 0,75 po de dia. int. et verrerie de lyophilisation s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac
Labconco™ FreeZone™ Le lyophilisateur Triad est un appareil trois-en-un. Pré-congeler, lyophiliser dans des flacons ou sur une étagère et boucher sous vide.
Le lyophilisateur Labconco™ FreeZone™ Triad est un lyophilisateur trois en un.Pré-congelez et lyophilisez dans des flacons ou sur étagère et bouchez sous vide
  • Plateau de séchage et de bouchage et lyophilisation d’échantillons avec quatre soupapes pour échantillons
  • Des échantillons pour deux types de lyophilisation peuvent être traités simultanément
  • La chambre congèle au préalable les échantillons, éliminant ainsi le besoin d’un congélateur et d’un transfert de produit séparés
  • Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable extrait 1,84 L d'eau en 24 heures et contient 2,5 L de glace avant dégivrage.
  • Deux compresseurs frigorifiques de 0,33 ch sans HCFC/CFC refroidissent le collecteur à -85 °C (-121 °F), conviennent aux échantillons aqueux ou d'acétonitrile dilués et fonctionnent de concert avec un chauffage de 1000 watts pour refroidir et chauffer le fluide circulant dans les canaux de l'étagère. Ne pas utiliser avec des échantillons contenant du méthanol ou de l’éthanol
  • Les étagères à température contrôlée varient de -55 °C à +50 °C (-67 °F à +122 °F) °et peuvent atteindre une température maximale de -75 °C (-103 °F) °pendant la pré-congélation.
  • Les étagères permettent un bouchage pneumatique avec une membrane, éliminant ainsi tout besoin en gaz comprimé
  • Lyo-Works™ Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide sur un écran tactile couleur de 5 in.
  • Étagère de traitement : 12,4 x 14,5 in (31,5 x 36,8 cm)
  • L'espace entre l'étagère et le haut du compartiment permet d'accueillir des récipients avec des bouchons jusqu'à 148 mm de hauteur.
  • Une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre
  • Capteur de vide Pirani
  • Contrôle la température à ±1 °C du point de consigne
  • Mémoire permettant de stocker 30 programmes de 16 segments chacun.
  • Affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • Boutons de démarrage manuel pour le contrôle de la température du collecteur et de l’étagère et le retrait sous vide
  • L'enregistrement des données stocke et affiche les données sous forme de tableau ou de graphique, et peut être exporté via USB ou Ethernet
  • Les réglages incluent la langue (anglais, espagnol, français, allemand ou italien), l’heure, la température et le vide (mbar, Torr ou Pa)
  • Alerte d’entretien de la pompe à vide
  • Verrouillage de sécurité
  • Bouton de commande du bouchon, bouton de commande de décompression et 1/8 in orifice de remplissage de gaz stérile ou inerte fourni par l’utilisateur, d’un dia. ext. de / po.
  • Les valves en néoprène avec boutons et raccords en plastique moulé acceptent les adaptateurs de flacons de 10,5 in et 0,75 in.
  • Prise électrique pour la pompe à vide
  • Dégivrage au gaz chaud avec bac de récupération en acier inoxydable, tuyau de vidange en silicone et arrêt automatique à 60 °C (140 °F)
  • Vanne de commande de vide
  • Soupape casse-vide
  • Extérieur en acier inox et en acier recouvert de poudre
  • Porte en acrylique transparente avec joint en silicone et verrou
  • Inclut en option des configurations de prises électriques spécifiques à la région
Informations sur la commande
Requis pour le fonctionnement (non inclus) : pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, pression limite de 0,002 mBar, raccord pour tuyau à vide de 0,75 po de dia. int. et verrerie de lyophilisation s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac
Compliance
Norme UL 61010-1 (modèles 230 V, 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n° 61010-1 (modèles 230 V, 60 Hz) et marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz)
Garantie
1 an
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 2,5 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 1
Plage de températures (métrique) -85°C
Plage de températures (impériale) –121°F
Matériau Acier
Nbre de ports 4
Certifications/Conformité UL, CSA/CAN, CE
À utiliser avec (application) Système de lyophilisation, lyophilisation
À utiliser avec (équipement) Accessoires FreeZone, chariot FreeZone, flacons Fast-Freeze
Comprend Une étagère de traitement, une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre et quatre soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulé, prise Schuko
Profondeur (impériale) 29,5 in
Profondeur (métrique) 74,9 cm
Largeur (impériale) 28,3 in
Largeur (métrique) 71,9 cm
Hauteur (impériale) 27,7 in
Hauteur (métrique) 70,4 cm
Longueur (impériale) 29,5 in
Longueur (métrique) 74,9 cm
Ampérage 12 A
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 440 lb
Poids à l’expédition (métrique) 199,6 kg