Learn More
Frentizole, MedChemExpress
Code produit 16436478
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16436478 10 mg
16409067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16436478 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15374
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Spécification
Nom chimique ou matériau Frentizole
CAS 26130-02-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13N3O2S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (41.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=NC3=CC=C(OC)C=C3S2
Poids moléculaire (g/mol) 299.35
Poids de la formule 299.35
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation