Learn More
Vileda Professional™ Chariot pré-préparé CE
Code produit 17872486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17872486 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17872486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 143774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4175.00€
    3629.16€ / 1 pièces
    Économisez 545.84€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Conçu et développé pour une utilisation dans des environnements contrôlés où un contrôle maximal de la contamination est nécessaire.
Les chariots sont en acier inoxydable électropoli, avec des raccords étanches et des soudures lisses. Cela garantit un excellent contrôle biologique tout en restant facile à nettoyer et entièrement autoclavable. Les chariots offrent un espace suffisant pour tous les ustensiles nécessaires à un nettoyage efficace et sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins précis.
  • Deux supports de manche à balai en acier inoxydable
  • Barre de support pour essoreuse Duo Press ou tamis Dip-N-Go, plaque de support et essoreuses industrielles courantes
  • Les supports à cadre permettent de ranger des balais de différentes tailles.
  • Poste de travail haut de gamme
  • Espace de rangement pour un bac à serpillière pré-rempli ou un seau long de 25 L
  • Support pour sac poubelle de 70 L destiné à jeter les balais usagés
  • Roulettes pour salles blanches autoclavables et extrêmement silencieuses
  • Polissage électrolytique pour une surface exempte de contamination
  • Système de code couleur pour les boîtes, les seaux et les poignées 
Spécification
Type de produit Chariot préparé CE
Matériau Acier inoxydable, électropoli
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Dimensions 77 x 71 x 95 cm (30 x 28 x 37 in)
À utiliser avec (application) Pour les environnements contrôlés (ISO 5, LAR, Production, Laboratoire)
Comprend Quatre roulettes (dont 2 avec freins), un porte-sac poubelle, 2 supports pour balai plat