Learn More
Vileda Professional™ Balayeuse CE et Pan™
Code produit 17872476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Balai-brosse à poussière
Pelle à poussière Open Lobby
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17872476 Balai-brosse à poussière 5 pièces
17862476 Pelle à poussière Open Lobby 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17872476 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 119908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    152.80€ / 5 pièces
    Économisez 24.20€
    13% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Le balayeur CE et Pan™ est idéal pour une élimination ergonomique et efficace des liquides. Ce système est hygiénique, léger et flexible. Idéal pour les conditions sèches ou humides.
  • Ramassez rapidement et facilement les morceaux de verre dans votre salle blanche.
  • Pas besoin de changer de gants lorsqu'un objet tombe par terre.
  • Empêche les travailleurs de toucher le sol dans l'environnement contrôlé
  • Peut être vaporisé ou essuyé avec des désinfectants courants.
  • Se range facilement debout ou peut être suspendu.
  • Support de sac réglable pour sacs de collecte de différentes tailles
Spécification
Type de produit Balai-brosse à poussière
À utiliser avec (application) Pour balayer les morceaux de verre, pour les pelles à poussière du hall et les sols lisses où la saleté peut être sèche ou humide
À utiliser avec (équipement) Concierge