Learn More
Vileda Professional™ Seau à roulettes CE 6L avec couvercle
Code produit 17872456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17872456 Gris 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17872456 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 125948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    111.90€ / 12 pièces
    Économisez 6.10€
    5% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
À utiliser avec un seau de 6 L
  • Dimensions : 16 x 12 x 35 in. (39 x 30 x 89 cm)
  • Gris
  • 12/carton
Spécification
Type de produit Couvercle de seau, 6 L
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Seau de 6 L