Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley Pre-Mop Box Lid
Click to view available options
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Snaps on to Pre-Mop Box easily and securely
- Gray
- Size: 15 x 11 x 0.4 in. (39 x 28 x 1cm)
- 5/Cs.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pre-Mop Box |