Learn More
Vileda Professional™ Boîte de pré-balai CE pour chariot
Code produit 17832506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17832506 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17832506 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 120774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    172.31€ / 5 pièces
    Économisez 8.69€
    4% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Includes
Pinces de codage de couleur.
À utiliser avec un chariot à seaux CE ou un chariot pré-préparé CE
  • Autoclavable
  • Stacked
  • Couvercle et passoire non inclus.
  • Gris
  • Dimensions : 15 x 11 x 8 in. (39 x 28 x 20 cm)