Learn More
Vileda Professional™ Plaque de support de tamis CE
Code produit 17892486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17892486 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17892486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 143776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    183.21€ / 1 pièces
    Économisez 28.79€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Les chariots répondent aux normes les plus strictes en matière de salles blanches ! La gamme de chariots CE a été spécialement conçue et développée pour une utilisation dans des environnements contrôlés où un contrôle maximal de la contamination est nécessaire.
  • À utiliser avec le tamis CE Dip-N-Go pour le chariot CE pré-préparé
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Plaque de support de tamis CE
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Dimensions 55 x 17 x 8 cm (22 x 7 x 3 in)
À utiliser avec (équipement) Chariot CE pré-préparé avec tamis CE Dip-N-Go