Learn More
Vileda Professional™ Accessoires pour chariots CE : support de chariot demi-plateau
Description
- À utiliser sur le chariot pré-assemblé CE
- Peut contenir deux seaux de 6 litres ou une boîte préparée à l'avance.
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Demi-plateau de support de chariot |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Dimensions | 39 x 28 x 6 cm (15,5 x 11 x 2,5 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage général |
| À utiliser avec (équipement) | Chariot pré-préparé CE |
| Quantité | 5/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |