Learn More
Vileda Professional™ Raclette pour salle blanche avec pivot
Code produit 17822486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
20 in
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17822486 20 in 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17822486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 119935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    334.09€ / 10 pièces
    Économisez 63.91€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Pivote à 360 degrés, permettant une amplitude de mouvement complète.
  • Utiliser sur les sols et les murs après application du désinfectant.
  • Les déversements de la raclette s'écoulent dans le drain dans des environnements contrôlés
  • Peut être autoclavé et stérilisé par rayons gamma ou par oxyde d'éthylène.
  • À utiliser avec la poignée extensible FHP n° 119966
Spécification
Type de produit Raclette pivotante
À utiliser avec (application) Applications en salle blanche
Longueur (impériale) 20 in