Learn More
Vileda Professional™ CleanTech™ Balai-serpillère Duo en microfibre laminée, non stérile
Code produit 17842506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stériles
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17842506 Non stériles 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17842506 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 141886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1692.29€
    1376.12€ / 50 pièces
    Économisez 316.17€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour le nettoyage/la désinfection des sols, des murs et des plafonds. Vileda Professional CleanTech Les balais à franges Duo en microfibre laminée, non stériles, sont conçus pour une utilisation en salles blanches jusqu'à la classe ISO 5/GMP A et B/FED209D Classe 100.
  • Mousse de salle blanche laminée en microfibre
  • Double face pour un nettoyage et une désinfection efficaces
  • Des techniques de lamination sans adhésif sont utilisées pour éviter toute contamination supplémentaire des produits.
  • Convient pour une méthode au seau et à l'avance
  • Réduction bactérienne prouvée de 99,99 %
Spécification
Type de produit Éponge pour salle blanche
Couleur Bleu
Stérilité Non stériles
Dimensions 50 cm
À utiliser avec (équipement) Manche télescopique, cadre de balai Swep Duo Plus, manches télescopiques à code couleur, manches télescopiques Evolution
À utiliser avec (application) Sols, murs et plafonds, ISO 5, LAR, Production, Laboratoires
Matériau Mousse laminée en microfibre