Learn More
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Balais-serpillères auto-essoreurs
Code produit 17892496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Protection de sonde acier inoxydable
Dimensions:
48 x 10 po
48 x 14 po
58,5 à 76,25 x 14 po
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Conditionnement
17892496 Protection de sonde acier inoxydable 48 x 10 po 1 pièce
17832456 Protection de sonde acier inoxydable 48 x 14 po 1 pièce
17852456 Aluminium 58,5 à 76,25 x 14 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17892496 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 118549
Expédition estimée: 19-10-2026
Convient à tous les environnements contrôlés.
  • Balai à franges avec essoreuse intégrée
  • Essoreuse intégrée à la poignée, éliminant le besoin d'une essoreuse coûteuse et encombrante.
  • Des composants améliorés éliminent les arêtes vives et assurent une excellente rétention du remplissage.
  • Compatible avec toutes les technologies d'origine et avancées Roll-O-Matic recharges approuvées
  • Poignée ergonomique
Spécification
Dimensions 48 x 10 po
Type de produit Serpillères
Type de tête Tête de balai éponge droite
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 48 in
Autoclavable Autoclavable
Largeur (impériale) 10 po
Comprend Essoreuse intégrée à la poignée
À utiliser avec (équipement) Balais de salle blanche auto-essoreurs Roll-O-matic
À utiliser avec (application) Pour une utilisation sur les sols, les murs et les plafonds des salles blanches. Idéal pour la technique de nettoyage par traction et soulèvement
Matériau Protection de sonde acier inoxydable