Learn More
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Recharges pour balai éponge
Description
Vileda Professional Roll-O-Matic™ les remplissages d’éponges sont fabriqués dans USA avec Technology avancée mousse. Elles sont fabriquées spécifiquement pour l’industrie à environnement contrôlé et permettent 25 % d’absorption de liquide et une libération de liquide 2 fois plus élevées que les mousses de la comparaison.
Tous Vileda Professional Les recharges de marque sont idéales pour une utilisation avec" Tirer et soulever" technique la plus couramment utilisée dans les environnements contrôlés. Ils sont idéaux pour un usage général, pour absorber les déversements, appliquer du désinfectant et nettoyer les particules.
- Convient à tous les modèles d'origine et à essorage automatique Roll-O-Matic™ balais
- Options de 10 ou 14 in pour les poignées en acier inoxydable et en acier galvanisé
- Entièrement autoclavable et résistant à la stérilisation gamma et à l'oxyde d'éthylène.
- Emballés individuellement et contrôlés par numéro de lot
- Certificat de conformité et données techniques disponibles sur demande
- Versions stériles validées à 10⁻⁶ par ISO 11137, emballés individuellement dans un double sachet avec numéro de lot et point indicateur, et fournis avec un certificat de stérilité sur demande
Certifications
Certificat de stérilité
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (impériale) | 14 po |
| Description | “Universel” |
| Matériau | Acier inoxydable universel CE |