Learn More
Vileda Professional™ Tamis CE Dip-N-Go
Code produit 17862486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17862486 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17862486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 141928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    183.21€ / 1 pièces
    Économisez 28.79€
    13% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Tamis Dip-N-Go pour balais plats. Peut être utilisé sur un chariot à seaux CE ou un chariot pré-rempli CE
  • À utiliser lorsque des temps de désinfection élevés sont nécessaires ou qu'un essorage profond n'est pas requis.
  • Peut être utilisé avec un chariot pré-équipé CE ou un chariot à seaux CE.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Tamis CE Dip-N-Go
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Dimensions 21 x 7 x 2 in (54 x 17 x 5 cm)
À utiliser avec (équipement) Chariot à seau CE