Learn More
Vileda Professional™ Chariot à seau CE
Code produit 17842486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17842486 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17842486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 141926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00€
    2875.98€ / 1 pièces
    Économisez 434.02€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Conçu pour une utilisation dans des environnements contrôlés où un contrôle maximal de la contamination est nécessaire.
Les chariots sont en acier inoxydable électropoli, avec des raccords étanches et des soudures lisses. Cela garantit un excellent contrôle biologique tout en restant facile à nettoyer et entièrement autoclavable. Les chariots offrent suffisamment d'espace pour tous les ustensiles nécessaires à un nettoyage efficace et sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins précis grâce à des accessoires en option.
  • Deux supports de manche à balai en acier inoxydable
  • Barre de support pour essoreuse Duo Press (vendue séparément) ou tamis Dip-N-Go (vendu séparément), plaque de support (vendue séparément) et essoreuses industrielles courantes
  • Les supports à cadre permettent de ranger des balais de différentes tailles.
  • Poste de travail arrière
  • Extension pour un troisième godet disponible, transformant le système à double godet en système à triple godet (vendue séparément).
  • Roulettes pour salles blanches autoclavables et extrêmement silencieuses
  • Polissage électrolytique pour une surface exempte de contamination
  • Système de code couleur pour les boîtes, les seaux et les poignées (tous les accessoires sont vendus séparément).
Certifications
ISO Classe 5.
Spécification
Type de produit Chariot à double seau
Matériau Acier inoxydable
Couleur Gris
Dimensions 77 x 71 x 95 cm (30,3 x 28 x 37,4 in)
À utiliser avec (application) ISO 5, LAR, Production, Laboratoire
À utiliser avec (équipement) Vileda Tamis Professional-FHP CE Dip-N-Go, plaque de support pour le tamis CE Dip-N-Go, seau long de 25L avec clips à code couleur et rallonge de seau