Learn More
TFA Dostmann™ Thermomètre de congélateur et réfrigérateur
Code produit 11812602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40°C à +45°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11812602 -40°C à +45°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11812602 Fournisseur TFA Dostmann™ Code fournisseur 14.4003.02.01
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour contrôle de réfrigérateur
• Thermomètre frigo -45/+45°C
• Boîtier en plastique avec 3 zones de température colorée
• Résolution 1°C
• Equipé d'un crochet de fixation
Spécification
Type de produit Thermomètre de réfrigérateur
Température max. (métrique) 45°C
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (métrique) -40°C à +45°C