Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification numérique Frio-Temp™
Code produit 17649565
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Étalonnage général
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17649565 Étalonnage général 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves. Le flacon et le bouchon en verre inclus avec les produits indiqués dans le tableau ne doivent pas être utilisés dans des conditions où les températures peuvent
Code produit 17649565 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B610001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.65€
    68.85€ / 1 pièces
    Économisez 15.80€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves. Le flacon et le bouchon en verre inclus avec les produits indiqués dans le tableau ne doivent pas être utilisés dans des conditions où les températures peuvent
Étalonnés de façon spécifique pour vérifier des températures d’échantillon situés dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.
  • Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
  • Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
  • Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2017, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable selon NIST
  • Instructions multilingues incluses (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Spécification
Remplissage du flacon Microbilles en verre
Taille de flacon 30 mL
Points d’étalonnage 0, 100°C
À utiliser avec (application) Étalonnage général
Hauteur (impériale) 0,7 in
Hauteur (métrique) 18 mm
Comprend Alarme, minuteur
Longueur (impériale) du câble 3,5 pi
Longueur (impériale) de sonde 4,1 in
Longueur (métrique) 105 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Longueur (métrique) de sonde 105 mm
Matériau Acier inoxydable
Résolution 1 °C/°F; 1 seconde
Largeur (impériale) 2 in
Type de produit Thermomètre de vérification
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -50/300°C
Plage de températures (métrique) -58°F à +572°F
Calibrated Traçabilité NIST
Type de batterie AAA
Précision ±1 °C de -20/130 °C ; ±2 °C de -50/-21 °C et 131/200 °C ; sinon ±4 °C
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 51 mm
Afficher plus Afficher moins
Comprend les étiquettes d’avertissement Prop 65 (risque de provoquer le cancer et des troubles de la reproduction)