Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres en verre FRIO-Temp™ : remplis de liquide Enviro-Safe™
Code produit 13049162 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-5°C à +15°C
-5°C à +20°C
15°C à 50°C
À utiliser avec (application):
Banques du sang
Incubateur
Réfrigérateur
Type de produit:
Thermomètre de vérification
Thermomètre de vérification : Easy-Read
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) À utiliser avec (application) Type de produit unitSize
13049162 -5°C à +15°C Réfrigérateur Thermomètre de vérification 1 pièce
13089162 15°C à 50°C Incubateur Thermomètre de vérification : Easy-Read 1 pièce
13069162 15°C à 50°C Incubateur Thermomètre de vérification 1 pièce
13029162 -5°C à +20°C Banques du sang Thermomètre de vérification 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13049162 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B610040100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves et banques du sang.
Fourni avec une déclaration d’exactitude traçable NIST™ et DKD, un numéro de série unique ainsi que des fixations Velcro™ et aimantées. Visser simplement le thermomètre avec le bouchon dans le flacon pour le fixer à l’échantillon de test.
Spécification
Taille de flacon 30 ml
Certifications/Conformité ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
À utiliser avec (application) Réfrigérateur
Comprend Revêtement en PTFE
Longueur (impériale) globale 4,9 in
Longueur (métrique) globale 125 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Type de produit Thermomètre de vérification
Température max. (métrique) 15°C
Température min. (métrique) -5°C
Plage de températures (métrique) -5°C à +15°C
Précision ±0,5°C
Subdivision 0,5°C