Learn More
IKA™ Jeu d’échantillons de fritte
Code produit 17543626 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cellule de réaction Pro-Divide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17543626 Cellule de réaction Pro-Divide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17543626 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020101403
Expédition estimée: 22-02-2027
Jeu d’échantillons Fritte pour la cellule de réaction Pro-Divide.
  • L’ensemble d’échantillons comprend chacun une fritte de verre de 1 μm, une fritte de verre de 5 μm, une fritte de verre de 10 μm pour la cellule de réaction Pro-Divide.
  • Taille des pores :
    • Fritte de verre 1 μm : 1 à 1,6 μm ;
    • Fritte de verre 5 μm : 4 à 5,5 μm
    • Fritte de verre 10 μm : 10 à 16 μm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Frittes de verre de 1 μm, 5 μm et 10 μm
À utiliser avec (équipement) Cellule de réaction Pro-Divide