Learn More
IKA™ Ensemble de frittes
Code produit 17583626 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 μm
5 μm
10 μm
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17583626 10 μm 2 pièces
17563626 1 μm 2 pièces
17573626 5 μm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17583626 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020102634
Expédition estimée: 22-02-2027
Ce set de frittes contient deux frittes en verre pour le tube de réaction Pro-Divide.
  • Cet ensemble contient deux frittes en verre pour la cellule de réaction Pro-Divide.
  • La taille de chaque pore se situe entre ces plages :
    • Jeu de 1 μm : 1 et 1,6 μm
    • Jeu de 5 μm : 4 et 5,5 μm
    • Jeu de 10 μm : 10 et 16 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble de frittes
Dimensions 10 μm
À utiliser avec (équipement) Cellule de réaction Pro-Divide