Learn More
Bel-Art™ Fritware Tige en polyéthylène poreux
Description
- Peut résister à des températures allant jusqu'à 93 °C (200 °F)
- Présente une porosité à gros grains avec une taille de pores moyenne de 110 microns.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Filtre à tamis |
| Format | Disque |
| Matériau | Polyéthylène |
| Porosité | 100 à 160 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Tube de filtration |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Afficher plus |