Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuses réfrigérées à grande vitesse 5830R
Code produit 30130229 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse 5830R
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
30130229 OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse 5830R
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30130229 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 83041047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour des applications dans les laboratoires de recherche, industriels et cliniques. La FC5830R peut centrifuger de 0,2 mL à 4 x 290 mL avec des rotors à angle oscillant et fixe à des vitesses élevées supérieures à 65 395 xg
Conçu pour une flexibilité d'application maximale
  • Permet d'accueillir efficacement une grande variété de tubes et de flacons, notamment des microtubes, des tubes de prélèvement sanguin, des tubes à fond rond, des tubes coniques et des plaques de microlitres, garantissant ainsi des performances polyvalentes et fiables pour répondre aux divers besoins des laboratoires.
  • Compatible avec jusqu'à 11 rotors optionnels et 56 accessoires
  • Capacité maximale de 6 tubes de 250 mL, avec possibilité de centrifuger jusqu'à 40 tubes de sang ou 28 tubes coniques de 15 mL et 12 tubes coniques de 50 mL.
  • Centrifugation à grande vitesse : jusqu'à 30 000 tr/min pour les microtubes et jusqu'à 21 000 tr/min pour les tubes de 50 mL
  • Capacités de réfrigération à partir de 40 °C à -20 °C
  • Le R290, un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, contribue au caractère écologique des centrifugeuses frigorifiques en minimisant leur impact environnemental et en soutenant les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
  • La fonction de pré-refroidissement abaisse rapidement la température du rotor et de la chambre avant le démarrage.
Conçu intuitivement pour une utilisation simple
  • Conçu pour rendre les processus de laboratoire plus efficaces et plus faciles, il comprend de nombreuses fonctionnalités et logiciels conviviaux permettant une utilisation intuitive.
  • La reconnaissance automatique du rotor (RFID) facilite grandement le passage d'une application à l'autre.
  • Utilisation simple à une main grâce à la combinaison bouton de sélection/molette rotative, même avec des gants
  • Un grand écran LCD rétroéclairé affiche les paramètres de centrifugation et les paramètres en temps réel sur une seule interface.
  • Stockage du programme jusqu'à 99 cycles, y compris les paramètres et les types de rotors.
Une ingénierie solide garantit la fiabilité
  • Fabriqué avec des composants de haute qualité pour une utilisation fiable et conçu en Allemagne pour des performances optimales
  • Le moteur à induction sans entretien fournit une force G maximale de 65 395 x g
  • La chambre du rotor en acier inoxydable résistant aux produits chimiques et à la corrosion assure une durabilité en milieu de laboratoire.
  • Programme d'autodiagnostic enregistrant l'historique d'utilisation et d'erreurs pour faciliter la maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
Dispositifs de sécurité pour une sécurité accrue
  • Doté de dispositifs de protection pour une sécurité et un fonctionnement fiables et redondants
  • Protection contre la survitesse, dès l'insertion du rotor
  • Détection active du balourd avec des tolérances de balourd individuelles définies pour chaque rotor
  • Système de verrouillage motorisé du couvercle pour protéger les opérateurs contre les blessures accidentelles
  • Rotors étanches et certifiés TÜV pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs.
  • Le compteur de cycles du rotor améliore la sécurité en surveillant le nombre de cycles de centrifugation, en fournissant des alertes en temps opportun pour le remplacement du rotor afin de prévenir les pannes potentielles et d'assurer des performances optimales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, FCC
Capacité 6 x 250 mL
FCR max. 65,395 x g
Vitesse max. 30 000 tr/min
Gamme de produits Frontier 5000 Cycles Pro
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Accionamiento por inducción directo sin escobillas
À utiliser avec (équipement) 30314820, 30314821, 30314824, 30314826, 30314827, 30314829, 30314831, 30314832, 30314833, 30314836, 30314839
Matériau Chambre en acier inoxydable résistant à la corrélation avec couvercle en plastique en Polycarbonate/ABS
Mémoire 99 programmes
Modèle FC5830R
Niveau sonore ≤60 ±2 dBA
Stockage de programmes Oui
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s
Fonctions de sécurité CE, FCC
Garantie 2 ans
Dimensions (H x l x P) 413 x 723 x 519 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 519 x 723 x 413 mm
Longueur (impériale) extérieure 20,4 in
Longueur (métrique) extérieure 519 mm
Largeur (impériale) extérieure 28,5 in
Largeur (métrique) extérieure 723 mm
Hauteur (impériale) extérieure 16,3 in
Hauteur (métrique) extérieure 413 mm
Profondeur (impériale) 20,4 in
Profondeur (métrique) 519 mm
Poids net 91 kg
Alimentation électrique AC Adaptateur (inclus)
Tension 230 V
Puissance 1.6 kW
Type de prise AC Adaptateur (inclus)
Type de produit Centrifugeuse
Plage de températures (métrique) -20 °C à 40 °C
Type d’affichage LCD rétroéclairé à 2 lignes