Learn More
Descripción
Conçu pour une flexibilité d'application maximale
- Conçu pour accueillir efficacement une grande variété de tubes et de flacons, notamment des microtubes, des tubes de prélèvement sanguin, des tubes à fond rond, des tubes coniques, des barrettes/tubes PCR et des plaques de microlitres, il garantit des performances polyvalentes et fiables pour répondre aux divers besoins des laboratoires.
- Compatible avec jusqu'à 17 rotors optionnels et 90 accessoires
- Capacité jusqu'à 4 tubes de 200 mL, avec possibilité de centrifuger jusqu'à 32 tubes de sang ou 20 tubes coniques de 15 mL et 10 tubes coniques de 50 mL.
- Centrifugation à grande vitesse : jusqu'à 20 000 tr/min pour les microtubes et jusqu'à 16 000 tr/min pour les tubes de 50 mL
- Capacités de réfrigération à partir de 40 °C à -20 °C
- Le R290, un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, contribue au caractère écologique des centrifugeuses frigorifiques en minimisant leur impact environnemental et en soutenant les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
- La fonction de pré-refroidissement abaisse rapidement la température du rotor et de la chambre avant le démarrage.
Conçu intuitivement pour une utilisation simple
- Conçu pour rendre les processus de laboratoire plus efficaces et plus faciles, il comprend de nombreuses fonctionnalités et logiciels conviviaux permettant une utilisation intuitive.
- La reconnaissance automatique du rotor (RFID) facilite grandement le passage d'une application à l'autre.
- Utilisation simple à une main grâce à la combinaison bouton de sélection/molette rotative, même avec des gants
- Un grand écran LCD rétroéclairé affiche les paramètres de centrifugation et les paramètres en temps réel sur une seule interface.
- Stockage du programme jusqu'à 99 cycles, y compris les paramètres et les types de rotors.
Une ingénierie solide garantit la fiabilité
- Fabriqué avec des composants de haute qualité pour une utilisation fiable et conçu en Allemagne pour des performances optimales
- Le moteur à induction sans entretien fournit une force G maximale de 38007 x
- La chambre du rotor en acier inoxydable résistant aux produits chimiques et à la corrosion assure une durabilité en milieu de laboratoire.
- Programme d'autodiagnostic enregistrant l'historique d'utilisation et d'erreurs pour faciliter la maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
Dispositifs de sécurité pour une sécurité accrue
- Doté de dispositifs de protection pour une sécurité et un fonctionnement fiables et redondants
- Protection contre la survitesse, dès l'insertion du rotor
- Détection active du balourd avec des tolérances de balourd individuelles définies pour chaque rotor
- Système de verrouillage motorisé du couvercle pour protéger les opérateurs contre les blessures accidentelles
- Rotors étanches et certifiés TÜV pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs.
- Le compteur de cycles du rotor améliore la sécurité en surveillant le nombre de cycles de centrifugation, en fournissant des alertes en temps opportun pour le remplacement du rotor afin de prévenir les pannes potentielles et d'assurer des performances optimales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | CE, FCC |
| Capacité | 4 x 200 mL |
| FCR max. | 38,007 x g |
| Vitesse max. | 20 000 tr/min |
| Gamme de produits | Frontier 5000 Cycles Pro |
| Réfrigéré | Oui |
| Système d’entraînement | Accionamiento por inducción directo sin escobillas |
| À utiliser avec (équipement) | 30304361, 30314822, 30314824, 30314825, 30314826, 30314827, 30314829, 30314830, 30314831, 30314832, 30314833, 30314834, 30314836, 30314841, 30372718, 83041011, 83041238 |
| Matériau | Chambre en acier inoxydable résistant à la corrélation avec couvercle en plastique en Polycarbonate/ABS |
| Mémoire | 99 programmes |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?