Learn More
OHAUS™ Frontier™ Godet Multi-Pro série 5000 pour rotor pivotant
Code produit 30130239 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 x 50 ml
1 x 290 ml
1 x 750 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30130239 2 x 50 ml 2 pièces
30130236 1 x 750 ml 2 pièces
30130223 1 x 290 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30130239 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 83041031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    271.40€ / 2 pièces
    Économisez 91.60€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Offrir une flexibilité pour optimiser la préparation des échantillons.
Frontier™ les rotors étendent la fonctionnalité de Frontier™ centrifugeuses en augmentant le nombre de tubes de types et de tailles variés pouvant être utilisés avec chacun des modèles de centrifugeuses. Faciles à nettoyer et à utiliser, les rotors sont construits de manière durable pour résister à une centrifugation exigeante.
Flexibilité permettant d’optimiser la préparation des échantillons
  • Choisissez parmi une gamme de rotors à utiliser avec Frontier™ Des centrifugeuses adaptées aux capacités et à la flexibilité requises pour vos besoins de préparation d'échantillons, des plus basiques aux plus performants.
  • Conçu dans un souci d'ergonomie, le Frontier™ Les rotors peuvent être installés ou retirés sans effort en quelques étapes simples et rapides, et les utilisateurs ont un accès facile aux échantillons.
  • Les rotors robustes sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et conçus pour résister aux flux de travail les plus exigeants, de la stérilisation en autoclave aux températures inférieures à zéro.
  • OHAUS Frontier™ Les centrifugeuses sont fiables, polyvalentes et idéales pour de nombreuses applications de laboratoire.
  • Ses caractéristiques comprennent une capacité de petite à moyenne taille, différentes plages de vitesse et des options non réfrigérées ou réfrigérées pour répondre à tous les besoins.
Rotors et godets BIOSEALED
Les accessoires de confinement biologique ou étanches aux aérosols, tels que les rotors Bioseal Angle pour microtubes et les godets Bioseal utilisés avec les rotors Swing out pour les volumes d'échantillons plus importants, sont soumis à des tests rigoureux par l'Institut allemand de normalisation (DIN) et répondent ainsi à la norme internationale pertinente, DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 83041011
Capacité 2 x 50 ml
Type de produit Godet
Matériau Aluminium
Nbre de positions 2 unités
Dimension du tube 50 mL