Learn More
OHAUS™ Frontier™ Rack de la série Multi-Pro 5000
Code produit 30130267 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 x 145 ml
1 x ml
18 x 1,1 ml à 5 ml
1 x 100 ml
1 x 200 ml
1 x 250 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml
3 x 15 ml
4 x 5 ml
4 x 15 ml
7 x 15 ml
8 x 7 ml
Gamme de produits:
FA
FA V2
FB
RB
RB V1
RB V2
RB V3
RB/Vac
RB/Vac 1
Rim V2
Rim V3
Sar
Conditionnement:
2 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Gamme de produits Conditionnement
30130267 1 x 50 ml RB V3 2 pièces
30130238 18 x 1,1 ml à 5 ml Sar 2 pièces
30130256 1 x 250 ml FA 2 pièces
30130240 1 x 100 ml RB V1 2 pièces
30130251 7 x 15 ml RB/Vac 1 2 pièces
30130242 8 x 7 ml RB/Vac 2 pièces
30130246 1 x 50 ml RB V2 2 pièces
30130235 1 x 50 ml Rim V3 2 pièces
30130252 3 x 15 ml FA 2 pièces
30130230 1 x 200 ml FA 2 pièces
30130228 1 x 145 ml FB 2 pièces
30130261 1 x 50 ml FA V2 2 pièces
30130226 1 x 30 ml Rim V2 2 pièces
30130241 4 x 15 ml FA 2 pièces
30130249 1 x ml RB V2 2 pièces
30130225 1 x 30 ml RB 2 pièces
30130233 4 x 5 ml FA 2 pièces
30130265 1 x 250 ml FB 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 30130267 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 83041019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    88.17€ / 2 pièces
    Économisez 30.83€
    25% de réduction
En stock
Offrir une flexibilité pour optimiser la préparation des échantillons.
Frontier™ 5000 rotors
Frontier™ les rotors étendent la fonctionnalité de Frontier™ centrifugeuses en augmentant le nombre de tubes de types et de tailles variés pouvant être utilisés avec chacun des modèles de centrifugeuses. Faciles à nettoyer et à utiliser, les rotors sont construits de manière durable pour résister à une centrifugation exigeante.
Flexibilité permettant d’optimiser la préparation des échantillons
  • Choisissez parmi une gamme de rotors à utiliser avec Frontier™ Des centrifugeuses adaptées aux capacités et à la flexibilité requises pour vos besoins de préparation d'échantillons, des plus basiques aux plus performants.
  • Conçu dans un souci d'ergonomie, le Frontier™ Les rotors peuvent être installés ou retirés sans effort en quelques étapes simples et rapides, et les utilisateurs ont un accès facile aux échantillons.
  • Les rotors robustes sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et conçus pour résister aux flux de travail les plus exigeants, de la stérilisation en autoclave aux températures inférieures à zéro.
  • OHAUS Frontier™ Les centrifugeuses sont fiables, polyvalentes et idéales pour de nombreuses applications de laboratoire.
  • Ses caractéristiques comprennent une capacité de petite à moyenne taille, différentes plages de vitesse et des options non réfrigérées ou réfrigérées pour répondre à tous les besoins.
Rotors et godets BIOSEALED
Les accessoires de confinement biologique ou étanches aux aérosols, tels que les rotors Bioseal Angle pour microtubes et les godets Bioseal utilisés avec les rotors Swing out pour les volumes d'échantillons plus importants, sont soumis à des tests rigoureux par l'Institut allemand de normalisation (DIN) et répondent ainsi à la norme internationale pertinente, DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) 83041011
Jetable Réutilisable
Capacité 1 x 50 ml
Autoclavable Non autoclavable
Gamme de produits RB V3
Dimension du tube 50 mL
Diamètre (métrique) intérieur 34 mm
Quantité 2 unités
Type de produit Portoir