Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 racks série Multi-Pro, déroulant 4 x 290 mL
Code produit 31927852 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
9 x 8 mL
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31927852 9 x 8 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31927852 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 83041590
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Les supports offrent une flexibilité pour maximiser la préparation des échantillons.
  • Facilite la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, offre un espace de support pour le rotor Frontier, Swing Out, 4 x 290 mL, ID.
  • Permet d’accueillir des tubes centrifugeuses plus petits ou plus nombreux que l’espace disponible dans le support du rotor.
  • Adapté à une utilisation dans le rotor Frontier, à balancement, 4 x 290 mL, ID.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Capacité 9 x 8 mL
Diamètre (métrique) intérieur 16 mm
Diamètre (métrique) extérieur 16 mm
Longueur (métrique) 170 cm
Hauteur (métrique) 85 cm
Largeur (métrique) 152 cm
Quantité 2/Pk.
Type de produit Portoir