Learn More
OHAUS™ Frontier™ Support pour 5000 rotors et adaptateurs de la série Multi-Pro
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
Frontier™ Accessoire pour centrifugeuse de la série Multi-Pro.
- Portoir
- 2 pack
Spécification
Spécification
| Type | Portoir |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | 30553085, 83041512 |
| Jetable | Réutilisable |
| Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Dimension du tube | 1.5/2.0 mL |
| Diamètre (métrique) intérieur | 11 mm |
| Nb par paquet | 2 unités |