Learn More
OHAUS™ Frontier™ Microcentrifugeuses haute vitesse série 5515
Code produit 15886752 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
15886752 Oui 1 pièce
15876752 Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15886752 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30130868
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet un fonctionnement à grande vitesse pour une variété de tubes et de volumes, y compris jusqu'à 44 x 1,5/2,0 mL. La série FC5515 assure des séparations liquides stables nécessitant un fonctionnement à grande vitesse dans les applications de biologie moléculaire et cellulaire, cliniques, de recherche et industrielles.
Panneau de commande facile à utiliser
  • Bouton rotatif facile à tourner pour le réglage des paramètres
  • Le clavier étanche offre une protection qui contribue à augmenter considérablement la durée de vie du produit.
  • Basculement en une seule touche entre les commandes de vitesse, de force G et de température (modèle R uniquement)
  • Écran LCD avec rétroéclairage bleu clair qui projette des informations en temps réel
  • Consultez et modifiez les paramètres utilisateur depuis l'écran principal ; inutile de naviguer dans les sous-écrans.
Des performances de haut niveau grâce à une technologie sophistiquée
  • Le puissant moteur à induction atteint des vitesses allant jusqu'à 15200 tr/min. RPM en moins de 16 secondes
  • Force G maximale de 21 953 x g RCF
  • 10 réglages d'accélération/décélération
  • 99 ensembles de mémoire pour stocker et rappeler rapidement les paramètres couramment utilisés
  • Le modèle FC5515R possède des capacités de réfrigération à partir de 40 °C à -20 °C
  • Baisse de 23 °C à 4 °C en moins de 10 minutes
  • Le R290, un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, contribue au caractère écologique des centrifugeuses frigorifiques en minimisant leur impact environnemental et en soutenant les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
  • La fonction de pré-refroidissement abaisse rapidement la température du rotor et de la chambre avant le démarrage.
Dispositifs de sécurité prévenant les blessures
  • Un système de verrouillage motorisé du couvercle empêche l'ouverture de la centrifugeuse pendant son fonctionnement.
  • Les systèmes de détection de déséquilibre du rotor arrêtent l'unité lorsqu'ils détectent une charge déséquilibrée.
  • Rotors étanches et certifiés TÜV pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs.
Flexibilité pour répondre à divers besoins de centrifugation
  • Compatible avec les rotors à microtubes de différentes capacités : 24 x 1,5/2,0 mL, 30 x 1,5/2,0 mL ou 44 x 1,5/2,0 mL.
  • Compatible avec 6 rotors (7 rotors sur le modèle FC5515), incluant un rotor pour colonne de centrifugation, un rotor pour hématocrite, un rotor pour bandes/tubes PCR et un rotor angulaire pour tubes de 5 mL
  • Rotors ergonomiques pour microtubes, colonnes de centrifugation et tubes/bandes PCR : fermeture rapide et facile en un quart de tour.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 5 mL ou 44 x 1,5/2 mL
FCR max. 21 953 x g
Réfrigéré Oui
Hauteur (impériale) extérieure 11,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 292 mm
Longueur (impériale) extérieure 22,1 in
Longueur (métrique) extérieure 561 mm
Mémoire 99 programmes
Niveau sonore ≤57 ±2 dBA
Fonctions de sécurité CE, FCC
Largeur (impériale) extérieure 11,3 in
Largeur (métrique) extérieure 287 mm
Puissance 500 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Comprend Microcentrifugeuse, max RPM 15200, RCF max 21953 xg, réfrigéré
Description Centrifugeuse, Micro, 230 V, FC5515R
Dimensions (L x l x H) extérieures 561,00 x 287,00 x 292,000 mm
Alimentation électrique AC Alimentation (incluse)
Profondeur (impériale) 22,1 in
Profondeur (métrique) 561,00 mm
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 292,000 x 287,00 x 561,00 mm
Poids net 35,000 kg
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s, continu
Gamme de produits Micro de la série Frontier 5000
Tension 230 V
Modèle FC5515R
Type d’affichage LCD avec rétroéclairage
Type de produit Centrifugeuse
Contrôle de la vitesse 200 à 15200 tr/min
Plage de températures (métrique) -20 °C à 40 °C