Learn More
OHAUS™ Frontier™ Microcentrifugeuses série 5513
Code produit 16231742 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
Non
oui
Rotor inclus:
No
Oui
Capacité:
18 tubes de 1,5/2 ml
24 tubes de 1,5/2 mL
24 tubes de 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Rotor inclus Capacité Conditionnement
16231742 Non No 24 tubes de 1,5/2 mL 1 unité
16221742 Non Oui 24 tubes de 1,5/2 mL 1 unité
30130264 Non Oui 18 tubes de 1,5/2 ml 1 pièce
30130218 oui No 24 tubes de 1,5/2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16231742 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30393187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00€
    1261.17€ / 1 pièces
    Économisez 428.83€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les microcentrifugeuses sont disponibles avec cinq rotors optionnels conçus pour des applications cliniques, industrielles et de recherche. La série FC5513 est dotée d'un panneau avant résistant aux éclaboussures au design unique, avec une molette de commande tactile sur une interface intuitive. Sa conception compacte permet de gagner un espace précieux sur la paillasse du laboratoire.
Une interface au design élégant assure un fonctionnement fluide pour une expérience utilisateur optimale.
  • Interface à molette tactile facile à utiliser pour le réglage des paramètres
  • Une interface conviviale affiche à la fois les paramètres définis et les paramètres réels.
  • Basculement instantané entre RPM/RCF et Accélération/Décrémentation
  • Affichage net sur un écran LCD à deux lignes avec rétroéclairage bleu clair
Une conception robuste pour garantir la fonctionnalité et la fiabilité
  • Un véritable panneau anti-éclaboussures protège la centrifugeuse contre les déversements accidentels d'échantillon.
  • Le moteur à induction sans entretien produit une force G maximale de 17 317 xg pour le FC5513 et de 17 157 xg pour le FC5513R.
  • Atteint une vitesse de 13 500 tr/min en moins de 15 secondes avec un rotor de 24 x 1,5/2,0 mL
  • 10 réglages d'accélération/décélération
  • 99 ensembles de mémoire pour stocker et rappeler rapidement les paramètres couramment utilisés
  • Le modèle FC5513R possède des capacités de réfrigération de 40 °C à -20 °C.
  • Le R290, un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, contribue au caractère écologique des centrifugeuses frigorifiques en minimisant leur impact environnemental et en soutenant les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
  • La fonction de pré-refroidissement abaisse rapidement la température du rotor et de la chambre avant le démarrage.
Sélection flexible de rotors pour couvrir une large gamme d'applications de laboratoire
  • Compatible avec les rotors à microtubes de différentes capacités : 18 x 1,5/2,0 mL ou 24 x 1,5/2,0 mL.
  • Compatible avec jusqu'à 7 rotors et une capacité maximale de 24 rotors de 1,5/2,0 mL.
  • Support des tubes capillaires pour colonnes de centrifugation et hématocrite grâce à des options de rotor supplémentaires
Dispositifs de sécurité prévenant les blessures
  • Rotors étanches et certifiés TÜV pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs.
  • Les systèmes de détection de déséquilibre du rotor arrêtent l'unité lorsqu'ils détectent une charge déséquilibrée.
  • Le système de verrouillage du couvercle empêche l'ouverture de la centrifugeuse pendant son fonctionnement (FC5513R).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 tubes de 1,5/2 mL
Vitesse max. 13,500 rpm
FCR max. 17,317 x g
Hauteur (impériale) extérieure 9,3 in
Hauteur (métrique) extérieure 236 mm
Longueur (impériale) extérieure 14 in
Longueur (métrique) extérieure 356 mm
Niveau sonore ≤60 ±2 dBA
Largeur (impériale) extérieure 10,9 in
Largeur (métrique) extérieure 277 mm
Certifications/Conformité CE, FCC
Fonctions de sécurité CE, FCC
Alimentation électrique AC Alimentation (incluse)
Dimensions (L x l x H) extérieures 356 x 277 x 236 mm
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (métrique) 356,00 mm
À utiliser avec (équipement) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modèle FC5513
Puissance 170 W
Plage de force maximale 17317 g
Rotor inclus No
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s, Continu, Rotation rapide
Dimensions (H x l x P) 236 x 277 x 356 mm
Caractéristiques Haut débit d’échantillons, contrôle multi-sécurité, fonction de programme personnelle
Poids net 12,600 kg
Tension 230 V
Type de produit Microcentrifugeuse
Type d’affichage LCD avec rétroéclairage