Learn More
OHAUS™ Frontier™ Mini centrifugeuse 5306
Code produit 15806762 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
2 000 x g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
15806762 2 000 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15806762 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30134156
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mini-centrifugeuse puissante et pratique pour des applications de séparation simples et rapides dans les domaines des sciences de la vie.
ulliMini-centrifugeuse petite mais puissante pour une séparation simple et rapide des liquides./liliPeut accueillir 8 tubes à barrettes de 0,2 ml ou 32 tubes PCR individuels./liliAvec l’adaptateur fourni, les tubes de 0,2 ml et 0,5 ml peuvent également être logés dans le rotor de tube à 8 places./liliFonctionnement silencieux, sûr et facile pour vos applications de centrifugations rapides quotidiennes./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 x 1.5/2 mL
Vitesse max. 6,000 rpm
FCR max. 2 000 x g
Hauteur (impériale) extérieure 5 in
Hauteur (métrique) extérieure 128 mm
Longueur (impériale) extérieure 6,6 in
Longueur (métrique) extérieure 168 mm
Niveau sonore ≤60 ±2 dBA
Largeur (impériale) extérieure 5,9 in
Largeur (métrique) extérieure 150 mm
Certifications/Conformité CE, FCC, TUV
Comprend Mini-centrifugeuse avec deux rotors inclus, 6 000 tr/min max, FCR 2 000 x g max
Fonctions de sécurité CE, FCC
Description Centrifugeuse, mini, FC5306, UE
Alimentation électrique 100/240 V
Dimensions (L x l x H) extérieures 168,00 x 150,00 x 128,000 mm
Profondeur (impériale) 6,6 in
Profondeur (métrique) 168,00 mm
À utiliser avec (équipement) 30129559, 30129560, 30129563
Modèle FC5306, UE
Plage de force maximale 2000 g
Rotor inclus Oui
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement Continu
Dimensions (H x l x P) 128,000 x 150,00 x 168,00 mm
Caractéristiques Fonctionnement en une seule touche
Poids net 1,100 kg
Gamme de produits Frontière
Tension 120/240 V
Rotor Angle 8 x 1,5 mL/2,0 mL, Rotor d'angle 4 x 8 Placer les bandelettes PCR
Type de produit Centrifugeuse
Type d’affichage Sans affichage