Learn More
OHAUS™ Centrifugeuse multifonctions Frontier™ série 5000
Code produit 15896752 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor inclus:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rotor inclus Conditionnement
15896752 Non 1 pièce
15866762 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15896752 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30130875
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse multifonctions fiable et compacte, idéale pour une variété d’applications d’usage général en laboratoire.
ulliCentrifugeuses polyvalentes compactes, fiables et à faible vitesse./liliLes options de rotor classiques peuvent traiter les tubes à fond rond et conique (y compris les tubes de prélèvement de sang communs) et peuvent également être facilement adaptées avec des accessoires pour le traitement de tubes plus petits./liliConçues pour fonctionner facilement, les multi-centrifugeuses offrent une interface intuitive./liliLe profil compact permet d’obtenir un gain d’espace appréciable sur la paillasse./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 x 50 mL
Vitesse max. 6,000 rpm
FCR max. 4 427 x g
Réfrigéré No
Hauteur (impériale) extérieure 10.5 in.
Hauteur (métrique) extérieure 266 mm
Longueur (impériale) extérieure 15.4 in.
Longueur (métrique) extérieure 392 mm
Niveau sonore ≤60±2 dBA
Fonctions de sécurité CEFCC
Largeur (impériale) extérieure 11.5 in.
Largeur (métrique) extérieure 291 mm
Puissance 100 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Comprend Centrifugeuse multi-niveaux, vitesse max. de 6000 tr/min, FCR max. de 4427 x g
Description Centrifugeuse, multi, 230 V, FC5706
Dimensions (L x l x H) extérieures 392,00 x 291,00 x 266,000 mm
Alimentation électrique AC Power (Included)
Profondeur (impériale) 15,40 po
Profondeur (métrique) 392,00 mm
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 266,000 x 291,00 x 392,00 mm
Poids net 10,500 kg
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s Continu
Gamme de produits Série Frontier™ 5000 Multi
Tension 230 V
Modèle FC5706
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Type de produit Centrifuge
Contrôle de la vitesse 200 to 6000 rpm