Learn More
OHAUS™ Centrifugeuse multifonctions Frontier™ série 5000
Code produit p-7158850 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor inclus:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rotor inclus unitSize
15896752 Non 1 pièce
15866762 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15896752 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30130875
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse multifonctions fiable et compacte, idéale pour une variété d’applications d’usage général en laboratoire.
ulliCentrifugeuses polyvalentes compactes, fiables et à faible vitesse./liliLes options de rotor classiques peuvent traiter les tubes à fond rond et conique (y compris les tubes de prélèvement de sang communs) et peuvent également être facilement adaptées avec des accessoires pour le traitement de tubes plus petits./liliConçues pour fonctionner facilement, les multi-centrifugeuses offrent une interface intuitive./liliLe profil compact permet d’obtenir un gain d’espace appréciable sur la paillasse./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 x 50 mL
Vitesse max. 6,000 rpm
FCR max. 4 427 x g
Réfrigéré No
Vitesses réglables 200 to 6000 rpm
Affichage LCD rétroéclairé
Hauteur (impériale) extérieure 10.5 in.
Hauteur (métrique) extérieure 266 mm
Longueur (impériale) extérieure 15.4 in.
Longueur (métrique) extérieure 392 mm
Niveau sonore ≤60±2 dBA
Fonctions de sécurité CEFCC
Largeur (impériale) extérieure 11.5 in.
Largeur (métrique) extérieure 291 mm
Puissance 100 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Type Centrifuge
Comprend Centrifugeuse multi-niveaux, vitesse max. de 6000 tr/min, FCR max. de 4427 x g
Description Centrifugeuse, multi, 230 V, FC5706
Dimensions (L x l x H) extérieures 392,00 x 291,00 x 266,000 mm
Alimentation électrique AC Power (Included)
Profondeur (impériale) 15,40 po
Profondeur (métrique) 392,00 mm
Plage de vitesses maximum 200 à 6 000 tr/min
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 266,000 x 291,00 x 392,00 mm
Poids net 10,500 kg
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s Continu
Gamme de produits Série Frontier™ 5000 Multi
Tension 230 V
Modèle FC5706